Merck
276839
Sigma-Aldrich
Zinc chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Méret kiválasztása
100 ML
27 600,00 Ft
4 X 100 ML
93 900,00 Ft
800 ML
98 300,00 Ft
27 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
27 600,00 Ft
4 X 100 ML
93 900,00 Ft
800 ML
98 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ZnCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
Forma:
liquid
27 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
0.95-1.10 M (silver nitrate titration)
1.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.835 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Zinc chloride in combination with 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride comprises a molten salt, which is employed in the electrodeposition studies of zinc on various substrates (glassy carbon and nickel).[1] ZnCl2 participates as a catalyst in the preparation of carbonyl-methylene condensation products[2] and poly(propylene fumarate).[3]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Albert K Shung et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 13(1), 95-108 (2002-05-11)
Diethyl fumarate and propylene glycol were reacted in the presence of a zinc chloride catalyst to synthesize poly(propylene fumarate) (PPF) over a period of 12 hours. The kinetics of the transesterification polymerization at 130 degrees C, 150 degrees C, and
Electrodeposition of zinc from a Lewis acidic zinc chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride molten salt.
Lin Y-F and Sun I.
Electrochimica Acta, 44(16), 2771-2777 (1999)
Zinc chloride as a new catalyst for Knoevenagel condensation.
Shanthan RP and Venkataratnam RV.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5821-5822 (1991)
Kaushik Nath et al.
Environmental science and pollution research international, 20(6), 4030-4045 (2012-12-06)
Utilization of agrowaste materials for the production of activated carbon, as an excellent adsorbent with large surface area, is well established industrially, for dephenolation of wastewater. In the present work, dried pods of Prosopis cineraria-a novel and low-cost agrowaste material-were
İbrahim Gülseren et al.
Food chemistry, 135(2), 770-774 (2012-08-08)
Whey protein isolate (WPI) nanoparticles were prepared using ethanol desolvation, and their capacity to incorporate ZnCl(2) was analysed. Desolvation was carried out at pH 9 and the volume of added ethanol was 0-3 times the volume of protein solution. The