Merck
189901
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium chloride solution
3.0 M in THF
Szinonimák:
Chloromethylmagnesium, Methyl magnesium chloride, Methylmagnesiumchloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.79
Beilstein:
3587199
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
3.0 M in THF
öngyulladási hőmérséklet
609 °F
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
3.0 M in THF
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Methylmagnesium chloride solution (3 M in THF) undergoes 1,3-addition with dialdose derived nitrones to form N-benzylhydroxylamines. The reductive cleavage of the N-O bond of these N-benzylhydroxylamines results in N-benzylaminosugars, which are key moieties of bioactive compounds. It can also react with Garner type aldehydes to form the corresponding secondary alcohols.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A new route to aminosugars from sugar nitrones: synthesis of 6-deoxynojirimycin.
Dhavale DD
Tetrahedron Asymmetry, 8(9), 1475-1486 (1997)
Cikkek
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.