Merck
225916
Sigma-Aldrich
Benzylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
(Phenylmethyl)magnesium chloride, Benzylchloromagnesium, Chloro(phenylmethyl)magnesium
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.89
Beilstein:
878506
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in THF
sűrűség
1.031 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Benzylmagnesium chloride is an organometallic compound that acts as a Lewis acid and a strong base.
Alkalmazás
Benzylmagnesium chloride (Grignard reagent) can be used as an alkylating reagent:
  • For alkylating quinolyl-functionalized Cp−chromium(III) complexes which are used as precursors for the preparation of active olefin polymerization catalysts.
  • In the synthesis of 2,3-disubstituted benzopyran-4-ones, 6-chloro-8-methylpurine derivative, and phenylalanine derivatives.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dichotomy in regioselective cross-coupling reactions of 6, 8-dichloropurines with phenylboronic acid and methylmagnesium chloride: synthesis of 6, 8-disubstituted purines
Hocek M, et al.
Synthesis, 2004(06), 889-894 (2004)
A novel synthesis of 2, 3-disubstituted benzopyran-4-ones and application to the solid phase
Harikrishnan LS and Showalter HD H
Tetrahedron, 56(4), 515-519 (2000)
A facile three-step synthesis of 1, 2-amino alcohols using the Ellman homochiral tert-butylsulfinamide
Barrow JC, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2051-2054 (2001)
Quinolyl-functionalised Cp-chromium polymerisation catalysts: synthesis and crystal structures of alkylation products
Enders M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 687(1), 125-130 (2003)
Benzylmagnesium Chloride
Herman G
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)