Fontos dokumentumok
1.08816
Supelco
Zinc chloride
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Zinc chloride, Zinc dichloride, Dichlorozinc
About This Item
Lineáris képlet:
ZnCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-592-0
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
1.33 hPa ( 428 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
98.0-100.5% (ZnCl2, complexometric)
form
powder
hatékonyság
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
≤1.2% Oxide chloride (as ZnO)
pH
4.6-5.5 (10% in water)
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
732 °C/1013 hPa
mp
287-304 °C
293 °C (lit.)
sűrűség
2.93 g/cm3 at 22 °C
térfogatsúly
1400‑1800 kg/m3
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al:, passes test
Ca: ≤0.001%
Ca:, passes test
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Fe:, passes test
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
Mg:, passes test
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
heavy metals:, passes test
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Influences of the Reaction Temperature and Catalysts on the Pyrolysis Product Distribution of Lignocellulosic Biomass (Aspen Wood and Rice Husk).: This research assesses the impact of reaction temperature and zinc chloride as a catalyst on the distribution of pyrolysis products from biomass sources. The findings are crucial for optimizing biofuel production processes, demonstrating how zinc chloride can alter product yields and characteristics (Sun et al., 2023).
  • Mechanistic study of ZnSe nanocrystal formation from zinc halides.: The study explores the mechanisms of zinc selenide (ZnSe) nanocrystal formation, particularly from zinc chloride precursors. This research is vital for applications in optoelectronics and photovoltaics, where precise control over nanocrystal properties is critical (Mingabudinova et al., 2023).
Kapcsolódás
Replaces: ZX0065-1; ZX0065-20; ZX0065
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, ZnCl₂): 98.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (10 %; water): 4.6 - 5.5
Nitrate (NO₃): ≤ 0.003 %
Oxide chloride (as ZnO): ≤ 1.20 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
AluminiumAluminium,Calcium,Magnesium,Heavy metals,Iron: passes test
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3