Fontos dokumentumok
229997
Zinc chloride
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Dichlorozinc
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 Pa ( 305 °C)(lit.)
1 mmHg ( 428 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C (lit.)
mp
293 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- in Knoevenagel condensation of carbonyl substrates with acidic methylene reagents
- in solvent-free synthesis of dihydropyrimidinones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.