Merck
296112
Sigma-Aldrich
Diethylzinc solution
1.0 M in hexanes
Szinonimák:
Zincdiethyl
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.51
Beilstein:
3587207
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in hexanes
sűrűség
0.726 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Diethylzinc solution can be used as a reagent to prepare:
  • α-trifluoromethyl ketones from α, β-unsaturated ketones with Rh (I) catalyst.
  • Alkynylzinc reagents which are used in cross-coupling reactions.
  • Chiral secondary alcohols from aromatic and aliphatic aldehydes in presence of camphor-derived β-amino alcohol.
  • 1, 4 conjugate addition product with enones.
  • α-fluoroacrylates from aldehydes and ketones.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enantioselective copper-catalyzed conjugate addition using chiral diaminocarbene ligands
Guillen F, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(15), 2083-2086 (2001)
Novel and general cross-coupling reactions of alkynylzinc reagents and organotellurium compounds
Dabdoub MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 41(4), 437-440 (2000)
Asymmetric addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by a camphor-derived β-amino alcohol
Wu Z-L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(13), 1556-1560 (2009)
Rhodium-Catalyzed Novel Trifluoromethylation at the α-Position of α, β-Unsaturated Ketones
Sato K, et al.
Organic Letters, 6(23), 4359-4361 (2004)
Organic Syntheses, 83, 177-177 (2006)