Fontos dokumentumok
429430
Zinc chloride
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Dichlorozinc
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
Teszt
≥99.995% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C/1 atm (lit.)
mp
293 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- as catalyst in knoevenagel condensation of carbonyl substrates with acidic methylene reagents
- in the preparation of porous carbon nanofibers, useful in the fabrication of efficient electrodes for supercapacitors
- as a catalyst in preparation of poly(propylene fumarate)
- in the low temperature synthesis of nanocrystalline zinc oxide films
- in the synthesis of zinc oxide nanoparticles with low agglomeration. Aqueous suspensions of the nanoparticles displayed high transmittance in the visible light range, but exhibited strong absorption in the UV range.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.