Fontos dokumentumok
366374
Zinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
470-600 mmol/L (silver nitrate titration)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
It may be used for the in situ generation of organozincate reagents by reacting with Grignard compounds and also to catalyze chloromethylation of resins for solid phase peptide synthesis.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?