Fontos dokumentumok
208086
Zinc chloride
reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Dichlorozinc
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
Teszt
≥98%
form
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
ZnCl2 mayalso be used as a catalyst for the Knoevenagel condensation of aromatic aldehydes with substituted acetonitriles to form carbonyl-methylene products under solvent-free conditions. The activation of sugar cane bagasse with zinc chloride forms activated carbons for use as supercapacitor electrodes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3