Fontos dokumentumok
195596
sec-Butyllithium solution
1.4 M in cyclohexane
Szinonimák:
Lithium-2-butanide, s-BuLi
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.4 M in cyclohexane
sűrűség
0.769 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]C(C)CC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?