Fontos dokumentumok
Z0152
Zinc chloride
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Dichlorozinc
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
termékcsalád
BioReagent
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
293 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: may be turbid 20 g/200 ML + 6 mL 1M HCL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3