Fontos dokumentumok
703516
Zinc chloride solution
1.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
Dichlorozinc
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
1.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
25 % (w/w)
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.