Merck
450111
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
AnhydroBeads, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Dichlorozinc
About This Item
Lineáris képlet:
ZnCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
amorphous
oldhatóság:
H2O: soluble
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
AnhydroBeads
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
amorphous
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
293 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Used in the low temperature synthesis of nanocrystalline zinc oxide films. Also used in the synthesis of zinc oxide nanoparticles with low agglomeration. Aqueous suspensions of the nanoparticles displayed high transmittance in the visible light range, but exhibited strong absorption in the UV range.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Gorbik, P.P., et al.
Dopovidi Natsional'noi Akademii Nauk Ukranaie, 1, 135-135 (2004)
Tsuzuki, T., et al.
J. Autralasian Ceram. Soc., 38, 15-15 (2002)
L Davies et al.
Cell death & disease, 2, e136-e136 (2011-04-01)
The activation and regulation of target genes by the tumour-suppressor p53 dictates the fate of a cell, with cell cycle arrest or apoptosis being two distinct outcomes. PERP (p53 apoptosis effector related to PMP-22), a p53 transcriptional target, is induced
Masatoshi Ishida et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(45), 14329-14341 (2012-09-26)
The synthesis, characterization, photophysical properties, and theoretical analysis of a series of tetraaza porphyrin analogues (H-Pn: n=1-4) containing a dipyrrin subunit and an embedded 1,10-phenanthroline subunit are described. The meso-phenyl-substituted derivative (H-P1) interacts with a Mg(2+) salt (e.g., MgCl(2), MgBr(2)
Fiona Larner et al.
Environmental science & technology, 46(21), 12137-12145 (2012-10-12)
Zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) are widely used in commercial products and knowledge of their environmental fate is a priority for ecological protection. Here we synthesized model ZnO NPs that were made from and thus labeled with the stable isotope
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.