Fontos dokumentumok
Y0000683
Phenylephrine hydrochloride for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenylephrine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
143-145 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)