Fontos dokumentumok
Y0001489
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methacrylic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 25 °C)
API-család
amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
182-192 °C (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)