Fontos dokumentumok
124893
Camphorquinone
97%
Szinonimák:
(±)-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione
Teszt
97%
form
solid
mp
197-203 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)C1=O)C2(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.