Fontos dokumentumok
234907
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Szinonimák:
Methacrylic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
182-192 °C (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Quaternized poly (DMAEMA) can be used to prepare highly efficient antibacterial magnetic particles. The high density of quaternary ammonium groups generated via surface-initiated ATRP are responsible for high antibacterial activity.
- Ag nanoparticles immobilized into a poly (DMAEMA) brush layer can be used as a sensor platform for the detection of organic molecules by surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS).
- It can also be used to prepare stable polymer-based gene delivery systems.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.