Fontos dokumentumok
128635
2-Hydroxyethyl methacrylate
contains ≤250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 97%
Szinonimák:
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
97%
form
liquid
tartalmaz
≤250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.