Fontos dokumentumok
408980
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
contains 1500 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Szinonimák:
β-(Diethylamino)ethyl methacrylate, 2-(N ,N -Diethylamino)ethyl methacrylate
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
1500 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-5-11(6-2)7-8-13-10(12)9(3)4/h3,5-8H2,1-2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJIXRGNQPBQWMK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Polymeric mediator containing ferrocene moieties which are applicable in electrochemical biosensors.
- Sepiolite-based nanocomposites by (cryo)polymerization method.
- Thermoresponsive triblock copolymers via group transfer polymerization (GTP).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?