Fontos dokumentumok
C6288
Cellulose
fibers, (medium)
Szinonimák:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(softwood tree pulp)
Minőségi szint
Forma
fibers
szennyeződések
dark particles
szín
white
részecskeméret
(medium)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for biomass analysis in pyrolysis process
- in column chromatography to purify organisms from uninfected erythrocytes and white cells
- as a standard in fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to study conformational characteristics of bacterial cellulose (BC) obtained from Hestrin-Schramm (HS) medium
- as a control in diet-related animal studies to evaluate the hypocholesterolemic activity of botryosphaeran
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?