Fontos dokumentumok
Y0001487
Butyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.91 (15 °C, vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
API-család
butylated methacrylate copolymer
öngyulladási hőmérséklet
562 °F
robbanási határérték
2-8 %
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
162-165 °C (lit.)
sűrűség
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
119.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)