1029910
USP
Ammonio methacrylate copolymer type B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ammonio methacrylate copolymer, copolymers
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C9H18NO2.2C5H8O2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;1-4(2)5(6)7-3;1-3-5(6)7-4-2;/h1,6-7H2,2-5H3;1H2,2-3H3;3H,1,4H2,2H3;1H/q+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSXVSUSRJXIJHB-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Ammonio Methacrylate Copolymer
- Ammonio Methacrylate Copolymer Dispersion
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3