Fontos dokumentumok
1396400
USP
Methacrylic acid and methyl methacrylate copolymer (1:1)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Methacrylic acid copolymer type A, Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
copolymers, methacrylic acid copolymers
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)