Fontos dokumentumok
65692
1-Methoxy-2-propanol
analytical standard
Szinonimák:
Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.12 (vs air)
gőznyomás
10.9 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
532 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
13.8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.403
bp
118-119 °C (lit.)
sűrűség
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.