Fontos dokumentumok
C5678
Carboxymethylcellulose sodium salt
low viscosity
Szinonimák:
Sodium carboxymethylcellulose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
light yellow
hasznos pH-tartomány
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
viszkozitás
50-200 cP, 4 % in H2O(25 °C)
mp
> 300.05 °C ((> 572.09 °F ))
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
Na: 6.5-9.5%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Under normal conditions, the effect of temperature on solutions of this product is reversible, so slight temperature variation has no permanent effect on viscosity. However, long periods of heating CMC solutions at high temperatures (autoclaving) will degrade the product and permanently reduce viscosity. CMC is therefore very difficult to sterilize. γ-Irradiation, like heating, will degrade CMC. High viscosity CMC is more adversely affected by autoclaving and irradiation than is low viscosity CMC. Filtering CMC solutions tends to leave a gel behind because the material is fibrous, so solutions cannot be sterile filtered.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)