Fontos dokumentumok
Y0001488
Methyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
29 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
815 °F
robbanási határérték
12.5 %
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)