Fontos dokumentumok
261548
Triethylene glycol dimethacrylate
95%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
TEGDMA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Triethylene glycol dimethacrylate, contains 80-120 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
tartalmaz
80-120 ppm MEHQ as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
methacrylate
α-end
methacrylate
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
332.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
167 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.