1152825
USP
Cyclic olefin copolymer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Bicyclo[2.2.1]hep-2-ene polymer with ethene, Ethylene norbornene copolymer
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
copolymers, cyclic olefin copolymer
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C7H10.C2H4/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-2/h1-2,6-7H,3-5H2;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFFFIHNOEGSAIH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3