Merck
730971
2-(Diisopropylamino)ethyl methacrylate
97%, contains ~100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
DPA, DPAEMA
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H23NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
~100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.145
sűrűség
0.900 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(CCOC(=O)C(C)=C)C(C)C
InChI
1S/C12H23NO2/c1-9(2)12(14)15-8-7-13(10(3)4)11(5)6/h10-11H,1,7-8H2,2-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVYHMICYJHWXIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-(Diisopropylamino)ethyl methacrylate (DPA) is a methacrylate class of monomer used to prepare various DPA-derived polymers, which includes poly(2-(diisopropylamino)ethyl methacrylate) (PDPA). PDPA is a water-soluble polymer, which exhibits sensitivity to changes in pH and temperature. At pH levels below its pKa value of approximately 6.5, PDPA undergoes a transition from hydrophobic to hydrophilic behavior. This transition is attributed to the protonation of its amino groups. These unique properties of PDPA polymers consequently make them very useful in various applications such as drug delivery, gene delivery, sensors, surfaces, membranes, and chromatography.
Alkalmazás
2-(Diisopropylamino)ethyl methacrylate can be used:
  • As a monomer in the synthesis of multi-responsive hyperbranched copolymers by combining poly(oligo(ethylene glycol)methyl methacrylate) (P(OEGMA)) and 2-(diisopropylamino)ethyl methacrylate (PDIPAEMA) using RAFT polymerization. These polymers find application in drug delivery, gene delivery and tissue engineering.
  • A monomers in the synthesis of block copolymer poly(ethyleneglycol)-b-poly(2-(diisopropylamino)ethyl methacrylate) (PEG-b-PDPAEMA). These pH-responsive micelles can be used for enhanced intracellular drug delivery. The DPA monomer contributes to the pH-responsive nature of the copolymers.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.0 °F
Lobbanási pont (C)
98.9 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Robert K McNamara et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 136, 23-34 (2017-05-23)
There is a substantial body of evidence from animal studies implicating polyunsaturated fatty acids (PUFA) in neuroinflammatory, neurotrophic, and neuroprotective processes in brain. However, direct evidence for a role of PUFA in human brain structure and function has been lacking.
Kaishi Narushima et al.
Nanoscale, 9(30), 10653-10661 (2017-06-14)
Up-conversion materials composed of donor and acceptor molecules which convert low energy photons into higher energy ones by triplet-triplet annihilation can improve the sensitivity of photocatalysts or the efficiency of solar cells. The use of crystalline materials can lead to
Emma von Wowern et al.
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 30(19), 2309-2314 (2016-10-14)
Uterine artery (UtA) Doppler velocimetry changes and increased arterial stiffness are associated with preeclampsia. We aimed to investigate the relation between UtA velocimetry changes and arterial stiffness in pregnant women. Doppler velocimetry and photoplethysmographic digital pulse wave analysis (DPA) were
Francesco Camerlengo et al.
BMC plant biology, 17(1), 248-248 (2017-12-21)
Among wheat gluten proteins, the α-type gliadins are the major responsible for celiac disease, an autoimmune disorder that affects about 1% of the world population. In fact, these proteins contain several toxic and immunogenic epitopes that trigger the onset of
Laurent Maïmoun et al.
Clinical physiology and functional imaging, 39(5), 345-354 (2019-05-16)
Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) is used in clinical routine to determine areal bone mineral density (aBMD). However, it is not clear whether excessive fat mass or substantial weight loss modify the aBMD measurements. The aim of this study was to