AB144P
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
Szinonimák:
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase, ChAT
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, Chemicon®, from goat
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... Chat(395314)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunohistochemical staining
- western blotting
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used at 1:100.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected CHAT on 10 μg of mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Purified goat polyclonal in buffer containing 5 mg/mL BSA and 0.2% sodium azide.
Tárolás és stabilitás
For short term storage (3-4 weeks) maintain at 2-8°C.
Analízis megjegyzés
Human placenta lysates, rat forebrain/rostral hypothalamus.
Egyéb megjegyzések
Neuroscience
Research Sub Category:
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Fedezze fel az antitestekkel való munka alapjait, beleértve a szerkezetre, az osztályokra és a normál immunglobulin-tartományokra vonatkozó technikai információkat.