Fontos dokumentumok
PHR1395
Methocarbamol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Guaiacol glyceryl ether carbamate, Methocarbamol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1412008
API-család
methocarbamol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(OCC(O)COC1=C(OC)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNXFOGHNGIVQEH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?