PHR1505
Metformin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-Methylbiguanide monohydrochloride, 1-Methylbiguanide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1396331
API-család
metformin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAYCPBAOUJRPIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used anti-diabetic drug, metformin, that belongs to the biguanide class of compounds.
Alkalmazás
- Simultaneous determination of vildagliptin, metformin, and metformin-related compounds (A, B, and C) in tablets using a high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method (HPLC-MS/MS)
- Development of a hydrophilic interaction liquid chromatography method combined with diode array detection (HILIC-DAD) for the simultaneous quantification of impurities in the combined dosage tablet of rosuvastatin and metformin
- HILIC-tandem mass spectrometry (MS/MS) based determination of metformin and vildagliptin in human plasma samples
- Analysis of metformin and its related impurities in bulk samples by normal phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?