Fontos dokumentumok
PHR1652
Supelco
Valproic Acid Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Allyl-4-pentenoic acid, Diallyl Acetic Acid, Diallylacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.18
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1708729
API-család
valproic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 × 0.5 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CC=C)C(=O)CCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA5741 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)