Fontos dokumentumok
P7003
Piperazine hexahydrate
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (TLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)