Fontos dokumentumok
109916
4-Methyl-2-pentanol
98%
Szinonimák:
3-MIC, Isobutyl methyl carbinol, MAOH, MIBC
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
robbanási határérték
5.5 %
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)CC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?