Merck
1541601
USP
Piperazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.14
Beilstein:
102555
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
API-család
piperazine
robbanási határérték
14 %
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Piperazine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1