Fontos dokumentumok
228621
Lead(II) nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Lead dinitrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L)
mp
470 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES string
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?