Fontos dokumentumok
8.07325
Sigma-Aldrich
Piperazine anhydrous
for synthesis
Szinonimák:
Piperazine anhydrous, Diethylenediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-808-3
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
15 hPa ( 50 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
crystals
hatékonyság
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
8300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
12 (20 °C, 150 g/L in H2O)
mp
107-111 °C
sűrűség
1.1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Enhancement of Polyamide Nanofiltration Membranes: Piperazine anhydrous was utilized to refine polyamide nanofiltration membranes, focusing on reducing pore size distribution through a one-step multiple interfacial polymerization technique. This method significantly enhances the membrane′s antifouling capabilities, important for applications in water treatment and chemical separation (Liu et al., 2022).
  • Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules: This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like ᴅʟ-N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (Source).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1