Fontos dokumentumok
F3629
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
mp
39-41 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines via one-pot three-component condensation reaction of dimedone, aldehydes, and 3-aminocrotonate in ethanol.
- An additive in the reduction of aromatic nitro compounds to the corresponding amino compounds in the presence of alumina-supported hydrazine hydrate as a catalyst.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?