Merck
M65807
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥99%
Szinonimák:
‘Isohexane’
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730735
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99%
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6.77 psi ( 37.7 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
583 °F
robbanási határérték
7 %
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
62 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
sűrűség
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methylpentane is mainly used in studies involving the functionalization of aliphatic C–H bonds using different carbene insertion processes to form C–H insertion products. The metal-free Ritter-type amination reaction of tertiary C–H bond using iodic acid as an oxidant in the presence of N-hydroxyphthalimide has also been reported.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Metal-Free C--H Functionalization of Alkanes by Aryldiazoacetates.
Tortoreto C, et al.
Organic Letters, 19(4), 770-773 (2017)
Ritter-type amination of C--H bonds at tertiary carbon centers using iodic acid as an oxidant.
Kiyokawa K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(89), 13082-13085 (2016)
Zinc (II)-Mediated carbene insertion into C--H bonds in alkanes.
Kulkarni N V, et al.
Inorganic Chemistry, 54(23), 11043-11045 (2015)
Andrea N Giordano et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(15), 3545-3555 (2015-03-27)
We report the solvent-dependent dynamics of carbonyl site exchange for Fe(CO)3(η(4)-norbornadiene) (FeNBD) in a series of linear and nonlinear alkanes. The barrier to exchange is very low (∼1.5 kcal/mol), and the resulting carbonyl dynamics are rapid enough to lead to
2-Methylpentane (isohexane). CAS# 107-83-5.
J B Galvin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 58(1-2), 81-92 (1999-10-28)