Merck
P4308
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Szinonimák:
Potassium antimonate, hydrated
About This Item
Lineáris képlet:
KSb(OH)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.90
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
koncentráció
44.3-49.8% Sb (iodometric)
SMILES string
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
Related Categories
Alkalmazás
Potassium hexahydroxoantimonate(V) can be used as a precursor salt to synthesize:
  • Antimony oxide (Sb2O3), which is applicable as a sorbent material for the removal of cobalt from radioactive waste.
  • Amphiphilic antimony(V)complexes.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flaviana R Fernandes et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(9), 4229-4236 (2013-06-26)
The need for daily parenteral administration is an important limitation in the clinical use of pentavalent antimonial drugs against leishmaniasis. In this study, amphiphilic antimony(V) complexes were prepared from alkylmethylglucamides (L8 and L10, with carbon chain lengths of 8 and