Fontos dokumentumok
P45907
Piperazine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
solid
robbanási határérték
14 %
szennyeződések
<1% water
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
SMILES string
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?