Merck
NIST975A
Isotopic standard for chlorine
NIST® SRM® 975a
Szinonimák:
Sodium chloride, Halite, NaCl
About This Item
Lineáris képlet:
NaCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
izotóptisztaság
 35Cl
 37Cl
kiszerelés
pkg of 0.25 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
801 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
SRM 975a contains 0.25 g of sodium chloride (NaCl) with a purity of 99.89% by mass. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 975A_cert
SRM 975A_SDS
Alkalmazás
The Standard Reference Material (SRM) Isotopic standard for chlorine is intended for use as an isotopic standard.
Tulajdonságok és előnyök
  • Accompanied with certified values for the absolute abundance ratio of 35Cl/37Cl and isotopic compositions of 35Cl and 37Cl.
  • Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for use are provided on NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chlorine-35 (Cl), Chlorine-37 (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)