Merck
NIST977
Isotopic standard for bromine
NIST® SRM® 977
Szinonimák:
Sodium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
NaBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 806 °C)
izotóptisztaság
 79Br
 81Br
kiszerelés
pkg of 0.25 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
755 °C (lit.)
Formátum
matrix material
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bromine-79 (79Br), Bromine-81 (81Br)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1