Merck
NIST8599
Henderson Molybdenite
NIST®SRM®
Szinonimák:
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
MoS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 10 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
sűrűség
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)