Merck
NIST987
Strontium carbonate
NIST® SRM® 987, isotopic standard
About This Item
Lineáris képlet:
SrCO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
sűrűség
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Each unit of SRM 987 consists of 1 g of strontium carbonate powder.
SRM 987 _SDS
SRM 987 _CoA
Alkalmazás
Strontium carbonate standard reference material (SRM) is intended for use as a reference material for isotopic values, used to calibrate mass spectrometers.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available with a certified values for the absolute strontium isotopic abundance ratios and the atom fractions of 88Sr, 87Sr, 86Sr and 84Sr.  
  • The NIST certificate is provided with maintenance, storage, and handling instructions.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Strontium (88Sr, 87Sr, 86Sr, 84Sr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg