1.02406
Sodium chloride
volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Minőségi szint
gőznyomás
1.3 hPa ( 865 °C)
Forma
solid
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
titration: suitable
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
358 g/L
térfogatsúly
1140 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a contamination-proof glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to SRMs from NIST
- Analyzed in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.