Merck
NIST979
Chromium isotopic standard
NIST® SRM® 979
Szinonimák:
Chromium(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Cr(NO3)3 · 9H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
400.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
izotóptisztaság
 50Cr
 52Cr
 53Cr
 54Cr
kiszerelés
pkg of 0.25 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
60 °C (lit.)
Formátum
matrix material
SMILES string
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Measurements of hydrated chromium nitrate areconducted using single filament (platinum) mass spectrometry.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chromium-50, Chromium-52, Chromium-53, Chromium-54
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3