Merck
NIST981
Common lead isotopic standard
NIST® SRM® 981
Szinonimák:
Lead
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
izotóptisztaság
 204Pb
 206Pb
 207Pb
 208Pb
kiszerelés
pkg of 1 g wire
gyártó/kereskedő neve
NIST®
ellenállás
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
Formátum
matrix material
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
The standard reference material (SRM) is primarily intended for use as an isotopic standard.
Tulajdonságok és előnyök
  • SRM 981 consists of isotopic compositions of lead. 
  • Certified values are measured by triple filament solid sample mass spectrometry.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Lead (204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg