Merck
NIST980
Magnesium
NIST® SRM® 980, isotopic standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
izotóptisztaság
 24Mg
 26Mg
 25Mg
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
kiszerelés
pkg of 0.25 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Magnesium-24 (24Mg), Magnesium-25 (25Mg), Magnesium-26 (26Mg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)